Print…
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23131-1G OR23131-250MG OR23131-5G
APOSOR23131-1GEA 34.8 EUR
APOSOR23131-1G APOSOR23131-250MG APOSOR23131-5G
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Fórmula: C₆H₃BrN₂S
Ponto de Fusão: 59…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460091
Número CAS: 1753-75-9