Print…
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23129-1G OR23129-250MG
APOSOR23129-1GEA 145 EUR
APOSOR23129-1G APOSOR23129-250MG
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂S
Ponto de Fusão: 87…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00544836
Número CAS: 65858-50-6
UN: 3261
ADR: 8,III