Print…
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23128-1G OR23128-250MG
APOSOR23128-1GEA 418 EUR
APOSOR23128-1G APOSOR23128-250MG
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃N₃S₂
Ponto de Fusão: 96…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681895
Número CAS: 337508-62-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III