Print…
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23127-1G OR23127-5G
APOSOR23127-1GEA 145 EUR
APOSOR23127-1G APOSOR23127-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₇H₄N₂OS
Ponto de Fusão: 89…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00457949
Número CAS: 71605-72-6