Print…
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23124-1G OR23124-5G
APOSOR23124-1GEA 105 EUR
APOSOR23124-1G APOSOR23124-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄N₂O₂S
Ponto de Fusão: 230…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01647555
Número CAS: 16405-98-4