Print…
2-Bromobenzimidazole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1H-benzimidazole
OR23118-1G OR23118-5G
APOSOR23118-1GEA 37.7 EUR
APOSOR23118-1G APOSOR23118-5G
2-Bromobenzimidazole 99%
2-Bromobenzimidazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Peso Molecular: 197.03 g/mol
Ponto de Fusão: 200…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160009
Número CAS: 54624-57-6