Print…
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23116-1G OR23116-25G OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23116-1G APOSOR23116-25G APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Peso Molecular: 162.1500 g/mol
Ponto de Fusão: 176…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00721565
Número CAS: 2849-93-6