Print…
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23115-1G OR23115-5G
APOSOR23115-1GEA 319 EUR
APOSOR23115-1G APOSOR23115-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Fórmula: C₄H₇ClN₂O
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03659700
Número CAS: 116177-22-1