Print…
2-Pyrrolecarbaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
OR23112-100G OR23112-25G OR23112-500G
APOSOR23112-100GEA 102 EUR
APOSOR23112-100G APOSOR23112-25G APOSOR23112-500G
2-Pyrrolecarbaldehyde 99%
2-Pyrrolecarbaldehyde
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 217…219 °C
Ponto de Fusão: 43…46 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005217
Número CAS: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5