Print…
2-Bromopyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23100-100G OR23100-25G OR23100-5G
APOSOR23100-100GEA 150 EUR
APOSOR23100-100G APOSOR23100-25G APOSOR23100-5G
2-Bromopyrimidine
2-Bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₃BrN₂
Ponto de ebulição: 62…64 °C/1,5mmHg
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00014601
Número CAS: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7