Print…
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23094-1G OR23094-250MG OR23094-5G
APOSOR23094-1GEA 30.6 EUR
APOSOR23094-1G APOSOR23094-250MG APOSOR23094-5G
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Benzofuran-2-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₅ClO₂
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01659782
Número CAS: 41717-28-6
UN: 3261
ADR: 8,III