Print…
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23090-1G OR23090-5G OR23090-50MG
APOSOR23090-1GEA 65.4 EUR
APOSOR23090-1G APOSOR23090-5G APOSOR23090-50MG
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Fórmula: C₈H₆BrNS
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00461195
Número CAS: 106086-78-6
UN: 3261
ADR: 8,III