Print…
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromoacetyl)-1,3-benzothiazole
OR23089-1G OR23089-250MG
APOSOR23089-1GEA 139 EUR
APOSOR23089-1G APOSOR23089-250MG
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Fórmula: C₉H₆BrNOS
Ponto de Fusão: 86…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03659698
Número CAS: 54223-20-0
UN: 1759
ADR: 8,III