Print…
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 109 EUR
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClNOS
Ponto de Fusão: 124…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03659697
Número CAS: 67748-61-2
UN: 3261
ADR: 8,II