Print…
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 85.7 EUR
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅NO₂S
Ponto de Fusão: 258…261 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06796380
Número CAS: 68867-17-4