Print…
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23075-10G OR23075-1G OR23075-25G
APOSOR23075-10GEA 50.9 EUR
APOSOR23075-10G APOSOR23075-1G APOSOR23075-25G
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: 293…296 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047613
Número CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4