Print…

2-Quinolinylmethanol 97%

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

OR23074-1G OR23074-250MG
APOSOR23074-1GEA 77 EUR
APOSOR23074-1G APOSOR23074-250MG
2-Quinolinylmethanol 97%
2-Quinolinylmethanol
Fórmula: C₁₀H₉NO
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00086626
Número CAS: 1780-17-2

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR