Print…
2-Quinolinecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23073-25G OR23073-5G
APOSOR23073-25GEA 0 EUR
APOSOR23073-25G APOSOR23073-5G
2-Quinolinecarbaldehyde
2-Quinolinecarbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NO
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075032
Número CAS: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3