Print…
Quinaldic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23072-5G OR23072-25G OR23072-100G
APOSOR23072-5GEA 21.9 EUR
APOSOR23072-5G APOSOR23072-25G APOSOR23072-100G
Quinaldic acid
Quinaldic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006752
Número CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3