Print…
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2307-500G OR2307-100G
APOSOR2307-500GEA 0 EUR
APOSOR2307-500G APOSOR2307-100G
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%
2,4-Dihydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002277
Número CAS: 131-56-6