Print…
4-(Aminomethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23068-100G OR23068-25G OR23068-5G
APOSOR23068-100GEA 0 EUR
APOSOR23068-100G APOSOR23068-25G APOSOR23068-5G
4-(Aminomethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 228…230 °C
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006449
Número CAS: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
UN: 2735
ADR: 8,II