Print…
4-Bromopyridinium chloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
OR23067-100G OR23067-500G
APOSOR23067-100GEA 69.6 EUR
APOSOR23067-100G APOSOR23067-500G
4-Bromopyridinium chloride 95+%
4-Bromopyridinium chloride
Fórmula: C₅H₅BrClN
Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012828
Número CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4