Print…
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23065-5G OR23065-25G
APOSOR23065-5GEA 21.9 EUR
APOSOR23065-5G APOSOR23065-25G
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₆H₄ClNO
Ponto de Fusão: 153…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012830
Número CAS: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
UN: 3261
ADR: 8,II