Print…
Acido Isonicotinico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
OR23064-500G OR23064-25G OR23064-1KG
APOSOR23064-500GEA 89.9 EUR
APOSOR23064-500G APOSOR23064-25G APOSOR23064-1KG
Acido Isonicotinico 99%
Acido Isonicotinico
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 260 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 310…315 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006429
Número CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2