Print…
3-Pyridylmethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23061-25G OR23061-100G OR23061-500G
APOSOR23061-25GEA 23.2 EUR
APOSOR23061-25G APOSOR23061-100G APOSOR23061-500G
3-Pyridylmethanol
3-Pyridylmethanol
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 259 °C
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006407
Número CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6