Print…
2-Bromopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23057-100G OR23057-1KG OR23057-50G
APOSOR23057-100GEA 36.4 EUR
APOSOR23057-100G APOSOR23057-1KG APOSOR23057-50G
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine
Fórmula: C₅H₄BrN
Peso Molecular: 158 g/mol
Ponto de ebulição: 192…194 °C
Ponto de Fusão: -40.1
Densidade: 1.657 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006219
Número CAS: 109-04-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II