Print…
Picolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23054-5G OR23054-500G OR23054-1KG
APOSOR23054-5GEA 0 EUR
APOSOR23054-5G APOSOR23054-500G APOSOR23054-1KG
Picolinic acid
Picolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de Fusão: 139…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006293
Número CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7