Print…
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23046-1G OR23046-5G OR23046-25G
APOSOR23046-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23046-1G APOSOR23046-5G APOSOR23046-25G
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Fórmula: C₁₄H₁₀BrNO₂S
Ponto de Fusão: 122…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681986
Número CAS: 99655-68-2