Print…
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
OR23038-1G OR23038-5G
APOSOR23038-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23038-1G APOSOR23038-5G
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de Fusão: 131…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003088
Número CAS: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8