5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR23033-1G
OR23033-250MG
OR23033-5G
APOSOR23033-1GEA
0
EUR
APOSOR23033-1G
APOSOR23033-250MG
APOSOR23033-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Fórmula:
C₁₀H₇NOS Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00114999 Número CAS: 132706-12-8 |