Print…
3-Bromofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23030-100G OR23030-25G OR23030-5G
APOSOR23030-100GEA 400 EUR
APOSOR23030-100G APOSOR23030-25G APOSOR23030-5G
3-Bromofuran
3-Bromofuran
Fórmula: C₄H₃BrO
Peso Molecular: 146.97 g/mol
Ponto de ebulição: 102…104 °C
Densidade: 1.635 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005347
Número CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3 II