Print…
3-Furoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23027-100G OR23027-25G OR23027-5G
APOSOR23027-100GEA 0 EUR
APOSOR23027-100G APOSOR23027-25G APOSOR23027-5G
3-Furoic acid 98%
3-Furoic acid
Fórmula: C₅H₄O₃
Ponto de Fusão: 120…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005350
Número CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9