Print…
Furfurylamine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23026-25G OR23026-100G OR23026-500G
APOSOR23026-25GEA 21.9 EUR
APOSOR23026-25G APOSOR23026-100G APOSOR23026-500G
Furfurylamine 99%
Furfurylamine
Fórmula: C₅H₇NO
Ponto de ebulição: 145…146 °C
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003258
Número CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3+8,III