Print…
Álcool furfurílico
Fornecedor: Apollo Scientific
OR23024-1KG OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA 179 EUR
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Álcool furfurílico
Álcool furfurílico
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 170 °C
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003252
Número CAS: 98-00-0
UN: 2874
ADR: 6.1,III