Print…
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2302-1G OR2302-5G
APOSOR2302-1GEA 0 EUR
APOSOR2302-1G APOSOR2302-5G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₂₁BO₂
Ponto de ebulição: 125 °C/0,23mmHg
Densidade: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663845
Número CAS: 141091-37-4