Print…
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23019-1G OR23019-25G
APOSOR23019-1GEA 0 EUR
APOSOR23019-1G APOSOR23019-25G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₃
Ponto de ebulição: 80 °C/0,3mmHg
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Densidade: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016902
Número CAS: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4