Print…
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid, 1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
OR23013-1G OR23013-10G OR23013-25G
APOSOR23013-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23013-1G APOSOR23013-10G APOSOR23013-25G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00239415
Número CAS: 4442-53-9
EINECS: 224-670-0