Print…
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
OR23011-1G OR23011-5G
APOSOR23011-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23011-1G APOSOR23011-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01009696
Número CAS: 164014-95-3