Print…
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
OR23006-1G OR23006-250MG OR23006-5G
APOSOR23006-1GEA 109 EUR
APOSOR23006-1G APOSOR23006-250MG APOSOR23006-5G
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₁₀H₉BrO₃
Ponto de Fusão: 114…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00099402
Número CAS: 4629-54-3
UN: 1759
ADR: 8,III