Print…
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic acid
OR23003-25G OR23003-100G
APOSOR23003-25GEA 66.7 EUR
APOSOR23003-25G APOSOR23003-100G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Ponto de Fusão: 133…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00463509
Número CAS: 4442-54-0