Print…
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
OR23001-100G OR23001-25G OR23001-5G
APOSOR23001-100GEA 60.9 EUR
APOSOR23001-100G APOSOR23001-25G APOSOR23001-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005242
Número CAS: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2