Print…
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
OR2300-5G OR2300-25G
APOSOR2300-5GEA 87 EUR
APOSOR2300-5G APOSOR2300-25G
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 282…283 °C
Densidade: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017342
Número CAS: 23501-93-1
EINECS: 245-700-9