Print…
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22978-5G OR22978-25G
APOSOR22978-5GEA 24.8 EUR
APOSOR22978-5G APOSOR22978-25G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₃
Ponto de Fusão: 191…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003153
Número CAS: 1136-45-4
EINECS: 214-497-9