Print…
4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-3,4-diaminobenzene, 4-Bromobenzene-1,2-diamine, 4-Bromo-1,2-phenylenediamine, 4-Bromo-1,2-diaminobenzene, 2-Amino-4-bromophenylamine
OR22977-100G OR22977-25G OR22977-5G
APOSOR22977-100GEA 115 EUR
APOSOR22977-100G APOSOR22977-25G APOSOR22977-5G
4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
4-Bromo-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 65…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02660622
Número CAS: 1575-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III