Print…
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl thiophen-3-ylcarbamate, 3-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22965-1G OR22965-5G OR22965-10G
APOSOR22965-1GEA 33.5 EUR
APOSOR22965-1G APOSOR22965-5G APOSOR22965-10G
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Fórmula: C₉H₁₃NO₂S
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01928808
Número CAS: 19228-91-2