Print…
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22958-1G OR22958-5G OR22958-10G
APOSOR22958-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22958-1G APOSOR22958-5G APOSOR22958-10G
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Fórmula: C₉H₁₃NO₂S
Ponto de Fusão: 151…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02677742
Número CAS: 56267-50-6