Print…
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR22930-100G OR22930-1KG OR22930-500G
APOSOR22930-100GEA 112 EUR
APOSOR22930-100G APOSOR22930-1KG APOSOR22930-500G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 102…106 °C/0,25mmHg
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00213364
Número CAS: 49805-30-3
EINECS: 421-830-0