Print…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
OR2280-25G OR2280-100G
APOSOR2280-25GEA 65.4 EUR
APOSOR2280-25G APOSOR2280-100G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 88…89 °C/0,1mmHg
Densidade: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068058
Número CAS: 55745-70-5