Print…
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2275-1G OR2275-500MG OR2275-5G
APOSOR2275-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2275-1G APOSOR2275-500MG APOSOR2275-5G
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₁₅ClO₂S
Ponto de Fusão: 42…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00625713
Número CAS: 56354-57-5
UN: 3261
ADR: 8,III