Print…
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22745-1G OR22745-250MG OR22745-500MG OR22745-2.5G OR22745-5G
APOSOR22745-1GEA 132 EUR
APOSOR22745-1G APOSOR22745-250MG APOSOR22745-500MG APOSOR22745-2.5G APOSOR22745-5G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de Fusão: 176…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00829406
Número CAS: 1759-55-3